5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6105-5G HC-6105-25G HC-6105-1G
COBBHC-6105-5GEA 0 EUR
COBBHC-6105-5G COBBHC-6105-25G COBBHC-6105-1G
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₈H₉ClN₂
MDL: MFCD09475894
CAS-Nummer: 5857-49-8