6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6165-5G
HC-6165-25G
HC-6165-1G
COBBHC-6165-5GEA
149
EUR
COBBHC-6165-5G
COBBHC-6165-25G
COBBHC-6165-1G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₉ClN₂ |
MDL:
MFCD09972136 CAS-Nummer: 10518-61-3 |