2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
L19131.03EA
61.8
EUR
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin ≥99%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin
Purity: 99%
CAS No.: 63604-59-1
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 3234
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133.15 g/mol Schmelzpunkt: 176…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426025 CAS-Nummer: 63604-59-1 |