6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1376-5G
HI-1376-25G
HI-1376-1G
COBBHI-1376-5GEA
462
EUR
COBBHI-1376-5G
COBBHI-1376-25G
COBBHI-1376-1G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,1625 g/mol |
MDL:
MFCD05663806 CAS-Nummer: 874-38-4 |