7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6162-5G
HC-6162-25G
HC-6162-1G
COBBHC-6162-5GEA
507
EUR
COBBHC-6162-5G
COBBHC-6162-25G
COBBHC-6162-1G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132.1600 g/mol |
MDL:
MFCD06761695 CAS-Nummer: 874-39-5 |