8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
7X-0831.500
7X-0831.1
7X-0831.5
7X-0831.10
BIOT7X-0831.500EA
0
EUR
BIOT7X-0831.500
BIOT7X-0831.1
BIOT7X-0831.5
BIOT7X-0831.10
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132.1600 g/mol |
MDL:
MFCD05663805 CAS-Nummer: 874-10-2 |