2-(4-Chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2049-5G
HC-2049-1G
COBBHC-2049-5GEA
451
EUR
COBBHC-2049-5G
COBBHC-2049-1G
2-(4-Chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
2-(4-Chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₁₃H₉ClN₂ Molecular Weight: 228.677 g/mol |
MDL:
MFCD00185874 CAS-Nummer: 38922-74-6 |