1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecane, 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal), 1,4-Cyclohexanedione bisethylene ketal
B20784.09
B20784.30
B20784.09EA
44.6
EUR
B20784.09
B20784.30
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Purity: 99%
CAS No.: 183-97-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 79-80°
Boiling Point: 75-85°/0.5mm
MDL No.: MFCD00010851
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Molecular Weight: 200,23 g/mol Siedepunkt: 75…85 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 79…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010851 CAS-Nummer: 183-97-1 |