3-Chlor-6-(1-imidazolyl)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6059-5G HC-6059-1G
COBBHC-6059-5GEA 310 EUR
COBBHC-6059-5G COBBHC-6059-1G
3-Chlor-6-(1-imidazolyl)pyridazin
3-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyridazine
Formel: C₇H₅ClN₄
MDL: MFCD02323226
CAS-Nummer: 71037-71-3