3-(3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1396-5G
AN-1396-1G
COBBAN-1396-5GEA
451
EUR
COBBAN-1396-5G
COBBAN-1396-1G
3-(3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenyl)anilin
3-(3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenyl)anilin
Formel:
C₁₆H₁₉NO |
MDL:
MFCD12913929 CAS-Nummer: 1187386-08-8 |