2-Aminoimidazolhemisulfat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
H25999.03 H25999.09
H25999.03EA 37.1 EUR
H25999.03 H25999.09
2-Aminoimidazolhemisulfat 98%
2-Aminoimidazolhemisulfat
Purity: 98% CAS No.: 1450-93-7 Molecular Formula: C6H10N6.0.5H2SO4 Formula Weight: 215.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 4726750 MDL No.: MFCD00013162
Formel: C₆H₁₂N₆O₄S
Molecular Weight: 264,26 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 270 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013162
CAS-Nummer: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9