2-Aminoimidazolhemisulfat
Lieferant: CHEMPUR
FL13113.POR 013113-5G 013113-25G
CHMPFL13113.POREA 0 EUR
CHMPFL13113.POR FLUO013113-5G FLUO013113-25G
2-Aminoimidazolhemisulfat
2-Aminoimidazolhemisulfat
Formel: C₆H₁₂N₆O₄S
MDL: MFCD00013162
CAS-Nummer: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9