Histamin Dihydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
150620050 150620250 150621000 150625000
ACRO150620050EA 92.3 EUR
ACRO150620050 ACRO150620250 ACRO150621000 ACRO150625000
Histamin Dihydrochlorid 99%
Histamin Dihydrochlorid
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
Molecular Weight: 184.07 g/mol
Schmelzpunkt: 249…252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012703
CAS-Nummer: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %