Histamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H7250-5G H7250-10G H7250-10MG H7250-25G
SIALH7250-5GEA 102 EUR
SIALH7250-5G SIALH7250-10G SIALH7250-10MG SIALH7250-25G
Histamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Histamin Dihydrochlorid
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
MDL: MFCD00012703
CAS-Nummer: 56-92-8
EINECS: 200-298-4