1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8851-5G PN-8851-1G
COBBPN-8851-5GEA 0 EUR
COBBPN-8851-5G COBBPN-8851-1G
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
MDL: MFCD03453063
CAS-Nummer: 269410-08-4