1H-Pyrazol-3-boronsäure Hydrat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27286.06
H27286.03
H27286.06EA
354
EUR
H27286.06
H27286.03
1H-Pyrazol-3-boronsäure Hydrat 95%
1H-Pyrazol-3-boronsäure Hydrat
Purity: 95%
CAS No.: 376584-63-3
Molecular Formula: C3H5BN2O2.xH2O
Formula Weight: 111.90
Melting Point: 85-88°
MDL No.: MFCD11044442
Formel:
C₃H₅BN₂O₂·H₂O Molecular Weight: 111,90 g/mol Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044442 CAS-Nummer: 376584-63-3 |