(S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalin-3,3'-diboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3902-1G
BB-3902-250M
COBBBB-3902-1GEA
1630
EUR
COBBBB-3902-1G
COBBBB-3902-250M
(S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalin-3,3'-diboronsäure
(S)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalin-3,3'-diboronsäure
Formel:
C₂₀H₁₆B₂O₆ |
MDL:
MFCD09258753 CAS-Nummer: 957111-27-2 |