2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
009219-5G
009219-25G
FLUO009219-5GEA
251
EUR
FLUO009219-5G
FLUO009219-25G
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
Formel:
C₁₃H₁₄FNO₃S Molecular Weight: 283.32 g/mol |
MDL:
MFCD00011983 CAS-Nummer: 58086-67-2 EINECS: 261-108-3 |