2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
Lieferant: CHEMPUR
JFD03653.250 JFD03653.1
CHMPJFD03653.250EA 0 EUR
CHMPJFD03653.250 MAYBJFD03653.1
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
Formel: C₁₃H₁₄FNO₃S
MDL: MFCD00011983
CAS-Nummer: 58086-67-2
EINECS: 261-108-3