1-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-N-fluoropyridinium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
439290-1G 439290-5G
SIAL439290-1GEA 129 EUR
SIAL439290-1G SIAL439290-5G
1-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluoroborat
Formel: C₅H₃BCl₂F₅N
Molecular Weight: 253,793 g/mol
MDL: MFCD00153157
CAS-Nummer: 140623-89-8