N-Boc-3-brom-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1375-5G
AN-1375-25G
AN-1375-1G
COBBAN-1375-5GEA
0
EUR
COBBAN-1375-5G
COBBAN-1375-25G
COBBAN-1375-1G
N-Boc-3-brom-5-(trifluormethyl)anilin
N-Boc-3-brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₂H₁₃BrF₃NO₂ |
MDL:
MFCD11504832 CAS-Nummer: 641571-03-1 |