(Methylsulfonyl)methansulfonsäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H50385.03 H50385.06
H50385.03EA 108 EUR
H50385.03 H50385.06
(Methylsulfonyl)methansulfonsäurechlorid ≥98%
(Methylsulphonyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 22317-89-1 Molecular Formula: C2H5ClO4S2 Formula Weight: 192.63 Melting Point: 110° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052809
Formel: C₂H₅ClO₄S₂
Molecular Weight: 192.63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052809
CAS-Nummer: 22317-89-1
ADR: 8 II