(3,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: CHEMPUR
FL13515.POR 013515-1G 013515-5G
CHMPFL13515.POREA 0 EUR
CHMPFL13515.POR FLUO013515-1G FLUO013515-5G
(3,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
Molecular Weight: 259.54 g/mol
MDL: MFCD01631929
CAS-Nummer: 85952-30-3