(3-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorobenzylsulphonyl chloride, 3-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
B24073.06 B24073.03 B24073.14
B24073.06EA 67.4 EUR
B24073.06 B24073.03 B24073.14
(3-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid 96%
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 24974-73-0 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Melting Point: 69-75° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02683111
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.09 g/mol
Schmelzpunkt: 69…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683111
CAS-Nummer: 24974-73-0
ADR: 8 II