(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
FL13482.POR 020874-1G 020874-5G
CHMPFL13482.POREA 0 EUR
CHMPFL13482.POR FLUO020874-1G FLUO020874-5G
(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.10 g/mol
MDL: MFCD01631927
CAS-Nummer: 6966-45-6