(4-Nitrophenyl)methansulfonsäurechlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
H25794.06
H25794.03
H25794.14
H25794.06EA
122
EUR
H25794.06
H25794.03
H25794.14
(4-Nitrophenyl)methansulfonsäurechlorid ≥97%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 4025-75-6
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.64
Melting Point: 91-92°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00034030
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Molecular Weight: 235.64 g/mol Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034030 CAS-Nummer: 4025-75-6 ADR: 8 II |