4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
359510010 359510050
ACRO359510010EA 61.2 EUR
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98+%
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₄S
Molecular Weight: 200,02 g/mol
Schmelzpunkt: 275…277 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01630820
CAS-Nummer: 149104-88-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %