4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675903-1G
675903-5G
SIAL675903-1GEA
37.4
EUR
SIAL675903-1G
SIAL675903-5G
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₄S Molecular Weight: 200,02 g/mol |
MDL:
MFCD01630820 CAS-Nummer: 149104-88-1 |