2-Brom-5-fluor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1398-5G
AN-1398-1G
COBBAN-1398-5GEA
227
EUR
COBBAN-1398-5G
COBBAN-1398-1G
2-Brom-5-fluor-4-thiocyanatoanilin
2-Brom-5-fluor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₄BrFN₂S Molecular Weight: 247.0875 g/mol |
MDL:
MFCD11855815 CAS-Nummer: 1133115-25-9 |