2-Brom-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1397-5G
AN-1397-1G
COBBAN-1397-5GEA
303
EUR
COBBAN-1397-5G
COBBAN-1397-1G
2-Brom-4-thiocyanatoanilin
2-Brom-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅BrN₂S |
MDL:
MFCD04618254 CAS-Nummer: 7493-98-3 |