2-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1403-5G
AN-1403-1G
COBBAN-1403-5GEA
451
EUR
COBBAN-1403-5G
COBBAN-1403-1G
2-Chlor-4-thiocyanatoanilin
2-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅ClN₂S |
MDL:
MFCD04614735 CAS-Nummer: 3226-47-9 |