2-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1402-5G AN-1402-1G
COBBAN-1402-5GEA 884 EUR
COBBAN-1402-5G COBBAN-1402-1G
2-Fluor-4-thiocyanatoanilin
2-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₇H₅FN₂S
MDL: MFCD04617227
CAS-Nummer: 14512-85-7