4-Brom-N-methyl-2-(trifluormethyl)anilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2878-5G HC-2878-1G
COBBHC-2878-5GEA 0 EUR
COBBHC-2878-5G COBBHC-2878-1G
4-Brom-N-methyl-2-(trifluormethyl)anilin Hydrochlorid
4-Brom-N-methyl-2-(trifluormethyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₈BrClF₃N
MDL: MFCD13195689
CAS-Nummer: 1215206-44-2