N-(2,4-Dichlorbenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
RF04578.250
RF04578.1
MAYBRF04578.250EA
0
EUR
MAYBRF04578.250
MAYBRF04578.1
N-(2,4-Dichlorbenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
N-(2,4-Dichlorbenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Formel:
C₂₀H₁₀Cl₂F₁₃NO |
MDL:
MFCD02180605 CAS-Nummer: 680213-79-0 |