N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
RF04574.250 RF04574.1
MAYBRF04574.250EA 0 EUR
MAYBRF04574.250 MAYBRF04574.1
N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Formel: C₂₂H₁₆F₁₃NO₃
MDL: MFCD00179736
CAS-Nummer: 288161-35-3