N-(2,6-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Lieferant: Thermo Scientific
RF04576.250
RF04576.1
MAYBRF04576.250EA
0
EUR
MAYBRF04576.250
MAYBRF04576.1
N-(2,6-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
N-(2,6-Dimethoxybenzyl)-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorhexyl)benzamid
Formel:
C₂₂H₁₆F₁₃NO₃ |
MDL:
MFCD02180603 CAS-Nummer: 680213-77-8 |