3-Benzylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1119-5G AN-1119-1G
COBBAN-1119-5GEA 1110 EUR
COBBAN-1119-5G COBBAN-1119-1G
3-Benzylanilin Hydrochlorid
3-Benzylanilin Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₄ClN
MDL: MFCD12756412
CAS-Nummer: 6955-30-2