2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1405-5G
AN-1405-1G
COBBAN-1405-5GEA
303
EUR
COBBAN-1405-5G
COBBAN-1405-1G
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoanilin
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₉H₁₀N₂S |
MDL:
MFCD11855820 CAS-Nummer: 23530-64-5 |