N-Benzylbenzamid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
191170250
191170050
ACRO191170250EA
86
EUR
ACRO191170250
ACRO191170050
N-Benzylbenzamid 99%
N-Benzylbenzamid
Formel:
C₁₄H₁₃NO Schmelzpunkt: 104…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003070 CAS-Nummer: 1485-70-7 EINECS: 216-063-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 107 °C |
HPLC | ≥98.5 % |