Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
271811000
271815000
271810500
ACRO271811000EA
49
EUR
ACRO271811000
ACRO271815000
ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat
Formel:
C₁₀H₁₂O₆ Molecular Weight: 228.2 g/mol Schmelzpunkt: 154…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001607 CAS-Nummer: 6289-46-9 EINECS: 228-528-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥153 °C |
HPLC | ≥99.0 % |