Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
B24008.22 B24008.36
B24008.22EA 43.9 EUR
B24008.22 B24008.36
Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat ≥99%
Dimethyl-1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat
Purity: 99+% CAS No.: 6289-46-9 Molecular Formula: C10H12O6 Formula Weight: 228.2 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00001607
Formel: C₁₀H₁₂O₆
Molecular Weight: 228.2 g/mol
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001607
CAS-Nummer: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9