4-(Methoxycarboxy)-1-naphthalinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3958-1G BB-3958-250M
COBBBB-3958-1GEA 1430 EUR
COBBBB-3958-1G COBBBB-3958-250M
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthalinboronsäure
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthalinboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₄
MDL: MFCD09475824
CAS-Nummer: 957034-67-2