4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Borono-1-naphthoic acid
BB-3908-1G
BB-3908-250M
COBBBB-3908-1GEA
864
EUR
COBBBB-3908-1G
COBBBB-3908-250M
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure
4-Carboxy-1-naphthalinboronsäure
Formel:
C₁₁H₉BO₄ Molecular Weight: 216.00 g/mol |
MDL:
MFCD06203538 CAS-Nummer: 332398-57-9 |