6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
L19060.03 L19060.06
L19060.03EA 27.7 EUR
L19060.03 L19060.06
6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 156641-98-4 Molecular Formula: C11H11BO3 Formula Weight: 202.02 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 7636998
Formel: C₁₁H₁₁BO₃
Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093087
CAS-Nummer: 156641-98-4