6-tert-Butyldimethylsilyloxy-2-naphthalinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(6-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)naphthalen-2-yl)boronic acid
BB-2041-5G
BB-2041-1G
COBBBB-2041-5GEA
451
EUR
COBBBB-2041-5G
COBBBB-2041-1G
6-tert-Butyldimethylsilyloxy-2-naphthalinboronsäure
6-tert-Butyldimethylsilyloxy-2-naphthalinboronsäure
Formel:
C₁₆H₂₃BO₃Si Molecular Weight: 302.2485 g/mol |
MDL:
MFCD04115644 CAS-Nummer: 179942-45-1 |