Tetrabutylammoniumfluorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrabutylammonium fluoride xhydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
241512-100G
241512-10G
SIAL241512-100GEA
374
EUR
SIAL241512-100G
SIAL241512-10G
Tetrabutylammoniumfluorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumfluorid Hydrat
Formel:
C₁₆H₃₆FN·H₂O Molecular Weight: 279,4774 g/mol |
MDL:
MFCD00149980 CAS-Nummer: 22206-57-1 EINECS: 207-057-2 |