Sonnenblumenkernöl
Lieferant: CAESAR LORENTZ
Synonyme: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
7309-1L 7309-5L
CSLO7309-1LEA 44.2 EUR
CSLO7309-1L CSLO7309-5L
Sonnenblumenkernöl
Sunflower seed oil
MDL: MFCD00132403
CAS-Nummer: 8001-21-6
EINECS: 232-273-9