2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethylcyclohexanol
149810050
149810500
ACRO149810050EA
21.1
EUR
ACRO149810050
ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)
Formel:
C₈H₁₆O Dichte: 0.94 g/cm³ Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001502 CAS-Nummer: 5337-72-4 EINECS: 226-264-9 UN: 1987 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |