2-Ethoxy-4-fluoranilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1037-1G AN-1037-5G
COBBAN-1037-1GEA 236 EUR
COBBAN-1037-1G COBBAN-1037-5G
2-Ethoxy-4-fluoranilin Hydrochlorid
2-Ethoxy-4-fluoranilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁ClFNO
MDL: MFCD04115636
CAS-Nummer: 850568-36-4