4-Ethoxy-2-fluoranilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1031-5G
AN-1031-1G
COBBAN-1031-5GEA
796
EUR
COBBAN-1031-5G
COBBAN-1031-1G
4-Ethoxy-2-fluoranilin Hydrochlorid
4-Ethoxy-2-fluoranilin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClFNO |
MDL:
MFCD01632191 CAS-Nummer: 380430-46-6 |